Learn More
Cytiva TE 22 Mini Tank Transfer Unit: Foam Sponges
These Cassette Foam Sponges are accessory items for transfer tanks.
46.22 CHF - 59.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Tank-Transfereinheit TE 22 |
---|---|
Typ | Schaumschwamm für Kassette |
Material | Schaumstoff |
Menge | 4 Packungen |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11750615
|
Cytiva
TE25 |
0,25 in | 6 mm |
59.75 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10279394
|
Cytiva
TE25F-1/8 |
0,11 in. | 3 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Cassette foam sponges
Spezifikation
Mini Tank-Transfereinheit TE 22 | |
Schaumschwamm für Kassette | |
Schaumstoff | |
4 Packungen |