Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1-Inhibitor I
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein potenter, spezifischer und reversibler Inhibitor von Caspasen-1, -4 und -5 |
Formelmasse | 492,52 |
Empfindlichkeit | Feuchtigkeitsempfindlich |
Form | Pulver |
InChI-Schlüssel | KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N |
SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O |
IUPAC-Name | (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid |