Learn More
Micronova™ Slim-T ™ Edelstahl-Wagensysteme
Ein einfaches Wagensystem für zwei oder drei Eimer mit elektropoliertem Edelstahlrahmen, optionalem T-Griff und 3 in.-Laufrollen mit 360°-Drehung für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit. Zu den Systemen gehören farbkodierte Polypropyleneimer, die 22,7 l (6 gal.) fassen.
Marke:  Micronova™ C-9
Artikelnummer. 12975971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Requires : W-9, W-92, W-9B oder W-94 Auswringer
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Slim-T™ Rollwagensysteme haben einen elektropolierten Edelstahlrahmen, der einen effektiven Transport und die Nutzung der im Lieferumfang enthaltenen 22,7 Liter ( gal.) fassenden Polypropyleneimer mit Markierungen für Liter und Gallonen ermöglicht. Die großzügige Breite der Eimer von 48,3 cm (19 in.) erlaubt die Verwendung vielfältiger Mopps, und die um 360°Grad drehbaren, 7,6 cm (3 in.) messenden Laufrollen bieten eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
  • Einfache und effektive Systeme mit zwei oder drei Eimern
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Um 360° drehbare Laufrollen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit
  • Eimer mit großzügiger Breite von 48,3 cm (19 in.), einem Fassungsvermögen von 6 Gallonen und Markierungen für Liter und Gallonen
  • Geeignet für vielfältige Moppköpfe
  • Die Zwei-Eimerwagen (C-7) haben blaue und gelbe Eimer
  • Die Drei-Eimerwagen (C-9) haben blaue, rote und gelbe Eimer
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Rollwagen für drei Eimer
66 x 55,9 x 43,2 cm (26 x 22 x 17 in.)
17 in.
26 in.
Edelstahl, Polypropylen
55,9 cm
18 gal.
68 L
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
43,2 cm
66 cm
22 in.