Learn More
Carfilzomib, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge: 100 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carfilzomib |
CAS | 868540-17-4 |
Menge | 100 mg |
Schmelzpunkt | 207°bis 210 °C |
Summenformel | C40 H57 N5 O7 |
Formelmasse | 712,92 |
MDL-Nummer | MFCD11040997 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Farbe | Weiß bis fast weiß |
Reinheit | ≥ 97,5 % |