Learn More
Tenak™ Kartongestell für Tiefkühlschränke, 50 mm Boxenhöhe
Aufgrund der Konstruktion und der Materialauswahl sind diese einzigartigen Gestelle äußerst solide und langlebig.
Marke: Tenak™ TE26132
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dadurch kann der Endanwender auf einzigartige Weise Kosten einsparen
- Ideal für die Langzeitlagerung oder Anwendungen, bei denen Kosten von hoher Priorität sind
Spezifikation
50 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
4 x 4 |
562 x 139 x 225 mm | |
Boxen (16) | |
Pappe |