Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke:  Ratiolab™ 5120150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921641
  • 16.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Verpackung in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
10
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
136 mm
8 x 8
Pappe
Lagerung von Proben
30 mm
136 mm