Learn More
Wesbart™ Kryoboxen aus Karton
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
Marke: Wesbart™ A1/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
- Dividers are available in different diameters.
Spezifikation
Cardboard Box with Dividers | |
Cardboard | |
Kryobox | |
Grid Divider | |
10 x 10 | |
50 mm |
Weiß | |
Rechteck | |
100 Cryovials (1 to 2 mL) | |
Unsteril | |
133 x 133 x 50 mm |