Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71219
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842453
  • 38.15 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Pappe
Kryobox
10/Packung
136 x 136 x 50 mm
136 mm
50 mm
Gelb
Quadratisch
1 bis 2 ml
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
0,9 kg