Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 250000 DS=0.9)
Artikelnummer. 10440062
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-32-4
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-Name Natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal; Acetat
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis Average M.W. 250000 (DS=0.9)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 1830
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.5%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Glasflasche
Viskosität 2300mPa·s, 2% sol.