Learn More
Carbopol™ 940, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297740
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Carbopol* 94, C3H3NAO2, CAS-Nummer-9003-01-4, Acrolsäure, Vinylformsäure, Propensäure, 2-Propensäure, Propenoat, Acrylsäure, Propensäure, Ethylencarbonsäure, Carbomer, Polyacrylat, 250 g, 85 % min. Transmission (neutralisierte Lös., 420 nm, 180,5 nm), CHEBI:18308
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbopol* 94
CAS 9003-01-04
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel (C3H4O2)n
MDL-Nummer MFCD00084394
Menge 250 g
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
InChI-Schlüssel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Lösungsmittelrückstände 0.5% max. (benzene)
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Viskosität 40000 to 60000cP (Brookfield, 20 rpm, 25°C) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Klarheit (neutralized soln.,420nm,0.5% dispersion)
Physikalische Form Pulver