Learn More
Carboplatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483199
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Carboplatin is primarily used as an antitumor agent.Carboplatin is widely utilized as a chemotherapy drug to treat various types of cancer. It belongs to the group of platinum-based antineoplastic agents to interfere in DNA (deoxyribonucleic acid) repair. It is applied in combination other medications and used to inhibit cancer cell growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41575-94-4
Summenformel C6H12N2O4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 371.26
MDL-Nummer MFCD00070464
InChI-Schlüssel BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym carboplatin
PubChem CID 122130863
IUPAC-Name Platin(4+)azanid;-cyclobutan-1,1-dicarboxylat
SMILES N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboplatin
Farbe Weiß
Strukturformel [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Menge 1 g
Merck Index 14,1822
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 371.25
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carboplatin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carboplatin