Learn More
Carbonatlösung, 0.22 M Carb./ 0.28 M Bicarb. Für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982235
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonat
Konzentration 100 mg/l
CAS 497-19-8
Verpackung Flasche
Menge 250 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig