Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 10.0
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61229.AP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15413849
  • 129.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sodium bicarbonate buffer system is important for several different cellular processes. It is one of the major buffering systems used to maintain the pH of mammalian blood and is also important in the acid-base homeostasis of living things, including humans. It tends to maintain a relatively constant plasma pH and counteract any force that would alter it. It is used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem ist für verschiedene zelluläre Prozesse wichtig. Es ist eines der wichtigsten Puffersysteme zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Blut von Säugetieren und ist auch wichtig für die Säure-Base-Homöostase von Lebewesen, einschließlich Menschen. Es neigt dazu, einen relativ konstanten Plasma-pH-Wert zu halten und jeder Kraft entgegenzuwirken, die ihn verändern würde. Es wird verwendet, um den pH-Wert des Chyms zu neutralisieren, der aus dem Magen in den Dünndarm gelangt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C in dicht verschlossenem Behälter lagern. Einatmen vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Längere oder wiederholte Exposition vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung
10,0
500 mL
Carbonatpufferlösung