Learn More
Carbongarn, gewebt aus 0.076 mm-Fasern (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbon yarn |
Namenshinweis | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers |
Menge | 25 m |