Learn More
Swann-Morton™ KLINGE NR.12 STERIL STERILE
Marke:  Swann-Morton™ 0204
Artikelnummer. 11748363
  • 67.55 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
Fadenschneider, jedoch auch geeignet für die Eröffnung von Arterien, Operationen an Ohrspeicheldrüse
Passend für Griffe Nr. 3 graduiert, Nr. 3L, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L
10/Packung
Skalpellklinge
Nr. 12