Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Carbonstahl, Ersatzteil
Replacement blades for knife set 12942545
7.15 CHF - 10.83 CHF
Spezifikation
Klingenmaterial | Karbonstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | SCA-500-K |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Menge | 50 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11330905
|
Swann-Morton™
1242 |
Nr. 2 |
8.22 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320905
|
Swann-Morton™
1241 |
Nr. 1 |
7.15 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340905
|
Swann-Morton™
1243 |
Nr. 3 |
10.83 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Slotted plastic handle with clamping screw to grip blade. With blades Nos. 1 and 2.Spezifikation
Karbonstahl | |
SCA-500-K | |
0,4 mm | |
50 Stück/Packung |