Learn More
Swann-Morton™ Karbonstahl Einzel-Aufreißverpackung, unsterile Skalpellklingen, Nr. 23
Blattförmige Klinge mit geschärfter Führungskante.
Marke: Swann-Morton™ 3010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Blattförmige Klinge mit geschärfter Führungskante.
- Blattförmig.
- Geschärfte Führungskante.
- Wird für lange Schnitte wie einen oberen Mittellinienschnitt des Abdomens während der Operation eines perforierten Magengeschwürs verwendet.
- Für Griffe 4, 4L, 4 graduiert und 6B.
Spezifikation
Karbonstahl | |
Unsteril | |
100/Schachtel | |
Einzeln verpackt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Karbonstahl Einzel-Aufreißverpackung, unsterile Skalpellklingen, Nr. 23 > Einzeln verpackt, 100 Stück/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur