Learn More
Carbon-Verspritzungsziel, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Stärke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463735
Click to view available options
Menge:
Je 1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00133992
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.999%