Learn More
Kohlenstofffilz, 2.54 cm (1.0 Zoll) Stärke, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319268
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00133992
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon felt
Namenshinweis 2.54cm (1.0 in.) thick
Menge 10 x 10 cm
Reinheit (%) 99.0%