Learn More
Kohlendioxid-Standard (CO2) Trennmittel, Reagecon
Wird als säurehaltiges CO2-Trennmittel während der CO2-Messung mit dem Corning965 D-Kohlendioxid-Analysator verwendet
Marke: Reagecon RR021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung dieses Instruments ist eines von mehreren zugelassenen Verfahren zur Bestimmung von Kohlendioxid in Bier und anderen kohlensäurehaltigen Getränken.
- Dieses Instrument wurde anschließend von Mettler Toledo als M965D CO2-Analysator vermarktet.
- Verwendet Rohstoffe mit sehr hoher Reinheit und Spezifikation.
- Getestet mit der Reagecon Testmethode TPATA, mit in molarer Säure ausgedrückten Ergebnissen, Spezifikation 2.0 – 2.2 M Säure.
- Zu jeder hergestellten Charge wird eine detaillierte Konformitätsbescheinigung ausgestellt.
Spezifikation
Corning 965D Kohlendioxid-Analysator | |
6 x 200 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- CO2 RELEASE REAGENT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid