Learn More
Kohlendioxid-Standard (CO2) 3 g/l, Reagecon
Einer von mehreren Standards, die zur Kalibrierung und Steuerung des Corning 965 D Kohlendioxid-Analysators verwendet werden.
Marke: Reagecon SC023C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Kalibrieren des Kohlendioxid-Analysators.
- Nützlich für die Bestimmung des Kohlendioxidgehalts in kohlensäurehaltigen Getränken.
- Verwendet Rohstoffe mit sehr hoher Reinheit und Spezifikation.
- Titermetrisch mit der hauseigenen Methode TPATB von Reagecon gegen Salzsäure, analytische volumetrische Standardlösung getestet.
- Standard ist direkt rückführbar auf das NIST-Standardreferenzmaterial 723e - tris(Hydroxymethyl)aminomethan.
- Zu jeder hergestellten Charge wird ein detailliertes Analysenzertifikat ausgestellt.
Spezifikation
Kohlendioxid-Analysator | |
100 x 2 ml, 3 g/l |