Learn More
Kohlenstoff, aktiviert, Norit ROW, 0.8-mm-Pellets, dampfaktiviert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319115
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated is suitable for decolorization, deodorization and purification applications. It is mainly used for gas phase applications such as automotive emission control due to their low pressure drop, high mechanical strength and low dust content. It has high removal efficiency for removing degradation byproducts for drinking water. It also removes foaming causing impurities for the purification of amine and glycol process streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mit Damp aktivierte 0.8 mm-Kohlenstoff-Pellets Norit ROW eignen sich für Dekolorisierungs-, Deodorisierungs- und Reinigungsanwendungen. Sie werden aufgrund ihres niedrigen Druckabfalls, ihrer hohen mechanischen Festigkeit und ihres geringen Staubgehalts hauptsächlich für Gasphasenanwendungen wie die Emissionskontrolle in Kraftfahrzeugen verwendet. Sie verfügen über eine hohe Effizienz beim Abbau von Nebenprodukten in Trinkwasser. Sie reduzieren außerdem Schaumbildung, die zu Verunreinigungen bei der Reinigung von Amin- und Glykol-Prozessströmen führen kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon
Namenshinweis activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Menge 2000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.