Learn More
Carbidopa-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698705
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbidopa monohydrate
CAS 38821-49-7
Verlust bei Trocknung 6.9% to 7.9% (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14N2O4·H2O
Menge 1 g
Synonym 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
InChI-Schlüssel QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
IUPAC-Name (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansäure; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 244.25
PubChem CID 38101
ChEBI CHEBI:3395
Formelmasse 244.25
Reinheit (%) 99%