Learn More
Carbendazim-d3, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15931051
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1255507-88-0
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C9D3H6N3O2
MDL-Nummer MFCD17015247
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
Güte Analysenstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTHELMINTIK UND FLUKIZIDE
Physikalische Form Kristallin