Learn More
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98 %
99.90 CHF - 922.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 62571-86-2 |
---|---|
Summenformel | C9H15NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.28 |
MDL-Nummer | MFCD00168073 |
InChI-Schlüssel | FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N |
Synonym | captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril |
PubChem CID | 44093 |
ChEBI | CHEBI:3380 |
IUPAC-Name | (2S)-1-[(2S)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure |
SMILES | CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10295771
|
Thermo Scientific Chemicals
343700010 |
1 g | Glasflasche |
99.90 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10205781
|
Thermo Scientific Chemicals
343700050 |
5 g | Glasflasche |
288.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10154061
|
Thermo Scientific Chemicals
|
25 g | Glasflasche |
922.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
62571-86-2 | |
217.28 | |
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N | |
44093 | |
(2S)-1-[(2S)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure |
C9H15NO3S | |
MFCD00168073 | |
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril | |
CHEBI:3380 | |
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O |
Spezifikation
Captopril | |
62571-86-2 | |
Weiß | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00168073 | |
− 129.50 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride | |
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O | |
217.28 | |
CHEBI:3380 | |
98% |
98% | |
103.0°C to 108.0°C | |
Echt | |
C9H15NO3S | |
15, 1776 | |
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril | |
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N | |
(2S)-1-[(2S)-2-Methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure | |
44093 | |
217.28 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 263-607-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UY0550000
- Captopril
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke