Learn More
Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
Marke: Erlab™ I0120030001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
- Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Für Labormöbel Modell XLS71 | |
Tischgerät | |
Ideal für präzises Wiegen |
Versiegeltes Gestell | |
Phenolharz |