Learn More
Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
Marke:  Erlab™ I0116030001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12333713
  • 1203.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
  • Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
  • Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Spezifikation
Für Captair™ Flex™ Abzugshaubenmodelle M391 und Flow 391
Abgedichtete, angelassene Glasretentionsschale Nr. 1, abgedichtetes Gehäuse
Arbeitsfläche
Phenolharz