Learn More
Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
Marke: Erlab™ I0116020002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
- Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Für Captair™ Flex™ Abzugshaube Modell M391 | |
Abgedichtete, angelassene Glasretentionsschale Nr. 1, abgedichtetes Gehäuse | |
Arbeitsfläche | |
Glas |