Learn More
Erlab™ Captair™ Mobicap™ Rollwagen
895.00 CHF - 1022.90 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) 881 mm
Tiefe (metrisch) 600 mm
Produkttyp Mobicap™ Rolling Cart
Material Metallic Alloy
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12068578
Unterlagen ansehen
Erlab™
I0515000202
PCR enclosures M321, M321 and flow 321,Bio 321 fume hood
1022.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12078578
Unterlagen ansehen
Erlab™
I0516000202
PCR Enclosures M391 Fume Hood Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
881 mm
600 mm
Mobicap™ Rolling Cart
Metallic Alloy