Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO Natriumsalz, 98 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CAPSO sodium salt |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 259.3 |
Reinheit (%) | 98% |