Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Muttermilch-Behältersystem
GREENER_CHOICE
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 10253
172.21 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15668558
  • 194.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entnahme, Lagerung und Stillen mit humaner Milch mit dem Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies Humanmlich-Behältersystem. Es besteht aus einem leicht zu bedienenden Behälter und einem luftdichten und auslaufsicheren Klappdeckel, der für maximale Haltbarkeit während der Lagerung sorgt.
Eigenschaften:
  • Leicht zu öffnende Lasche
  • Der aufklappbare Verschlussdeckel ist bei der Verwendung nicht im Weg
  • Leicht ablesbare Milchvolumenangaben
  • Ein breiter Boden schützt vor Umkippen
  • Passend für die meisten Sauger in Standardgröße, die zum Stillen verwendet werden sowie für Milchpumpen mit Gewinde
  • In zwei praktischen Größen erhältlich: 29,6 ml (1 oz.) und 70 ml (2,3 oz.)
  • Angaben in Milliliter für eine genaue Abmessung der Milchmenge
  • Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Muttermilchbehälter
2,3 oz.
Klappdeckel
Mit Platz zum Aufschreiben des Namens der Mutter, des Datums und der Uhrzeit der Entnahme
Polypropylen
70mL
CV Snappies 70 ml-Behälter für humane Milch (20 Packungen mit je 10 Stück)
200/Karton
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.