Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Einzel-Urinprobenahme-Kit
GREENER_CHOICE
Sammeln, lagern und transportieren Sie Urinproben für Tests auf Drogenmissbrauch mit den Thermo Scientific™ Capitol Vial Einzel-Urinprobenahme-Kits.
Marke:  Thermo Scientific™ 90111
169.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15688568
  • 193.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Einzel-Urinprobenahme-Kit enthalten einen Sammelbecher, ein Transportgefäß und einen Probentransportbeutel in einer manipulationssicheren Verpackung zur Unterstützung von Drogentestprogrammen. Die Kits bestehen aus einem gering bindenden Polypropylenharz, das im Labor auf Wechselwirkungen mit Drogenanalyten getestet wurde.
  • Einfach zu verwenden: Den Deckel der Folie abziehen, die Komponenten entfernen und den Sammelbecher an den Spender aushändigen
  • Den Urin nach der Probenentnahme in das manipulationssichere Fläschchen umfüllen, den Scharnierdeckel schließen, bis er einrastet, und für den Transport einpacken
Bestellinformationen:
100 Stck./Karton Kundenspezifische Beschriftung für Folienaufsätze und Probenbeutel möglich
Inhalt:
Sammelbecher (8 oz.) mit Temperaturindikatorstreifen, manipulationssicheres 45 ml-Transportfläschchen, Probentransportbeutel mit zwei Taschen und Saugeinlage und Folienverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenahme-Kit
Steril
Einzelprobenahme-Kit
Polypropylen
45 mL
Sammelbecher (8 oz.) mit Temperaturindikatorstreifen, manipulationssicheres 45 ml-Transportfläschchen, allgemeiner Präparatbeutel mit zwei Taschen, Absorptionspad und Foliendeckel
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.