Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Marke:  Thermo Scientific™ 04LP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15688538
  • 240.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Eigenschaften:
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Aseptischer, luftdichter und auslaufsicherer Aufbau
  • Ein Klappdeckel mit festem Gelenk ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
  • Erhältlich in Größen von 74 ml (2,5 oz.) bis 237 ml (8 oz.)
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 oz. (118 ml), niedriges Profil, naturfarben
Naturfarben
Unsteril
250
4 oz.
50 mm
Polypropylen-Behälter
63 mm
Polypropylen
118 mL
Niedrige Höhe
Klappdeckel
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.