Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 02ROYALBLUE
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Aseptisches, luftdichtes und auslaufsicheres Design
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Festes Deckelscharnier ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
- Behälter ohne Schulter und Auskleidung
- 23 mm ID x 84 mm Länge (0,9 x 3,3 in)
- Erhältlich in 22 verschiedenen Farben
Bestellinformationen:
600 pro Packung
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
Spezifikation
Königsblau | |
23 mm | |
Polypropylen | |
60 mL | |
Von der FDA zugelassen | |
60 mL | |
84 mm | |
FDA |
0,9 in. | |
Königsblau | |
Steril | |
3,3 in. | |
2,0 oz. | |
Klappdeckel | |
600 Kartons | |
Fläschchen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.