Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Marke:  Thermo Scientific™ 02DKORANGE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15638508
  • 193.00 CHF / 600 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
  • Aseptisches, luftdichtes und auslaufsicheres Design
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Festes Deckelscharnier ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Behälter ohne Schulter und Auskleidung
  • 23 mm ID x 84 mm Länge (0,9 x 3,3 in)
  • Erhältlich in 22 verschiedenen Farben
Bestellinformationen:
600 pro Packung
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,9 in.
ID; Orange
Steril
3,3 in.
60 mL
84 mm
FDA
23 mm
Polypropylen
60 mL
Von der FDA zugelassen
Klappdeckel
Je 1
Fläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.