Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 0385YELLOW
190.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15688518
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel ähneln Standardfläschchen mit Klappdeckel, umfassen jedoch eine zusätzliche Verschlusslasche.
Eigenschaften:
  • Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Aseptisch, luftdicht und auslaufsicher
  • Klappdeckel für einfaches Öffnen mit einer Hand
  • Unsteril
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 45 bis 296 ml
Empfohlen für:
Lebensmittel- und Getränketests, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltprobenahme, allgemeine Verpackung und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 oz., gelb
Gelb
Unsteril
400
Klappdeckel
Polypropylen-Behälter
33 mm
Polypropylen
90 ml
3 oz.
95 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.