Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Marke: Thermo Scientific™ 08LS
143.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel ähneln Standardfläschchen mit Klappdeckel, umfassen jedoch eine zusätzliche Verschlusslasche.
Eigenschaften:
- Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Aseptisch, luftdicht und auslaufsicher
- Klappdeckel für einfaches Öffnen mit einer Hand
- Unsteril
- Erhältlich mit Fassungsvermögen von 45 bis 296 ml
Empfohlen für:
Lebensmittel- und Getränketests, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltprobenahme, allgemeine Verpackung und Lagerung
Spezifikation
8 oz., naturfarben | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
140 | |
Verschlussversieglung, Klappdeckel | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
75 mm | |
Polypropylen | |
236 ml | |
8 oz. | |
75 mm | |
Polypropylen-Behälter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.