Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 10LSYELLOW
137.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15648568
  • 149.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel ähneln Standardfläschchen mit Klappdeckel, umfassen jedoch eine zusätzliche Verschlusslasche.
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Steriler, luftdichter und auslaufsicherer Aufbau
  • Ein Klappdeckel mit festem Gelenk ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 2 bis 10 oz. (59 bis 296 ml)
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 oz., gelb
Gelb
Unsteril
100
Verschlussversieglung, Klappdeckel
Polypropylen-Behälter
62 mm
Polypropylen
296 ml
10 oz.
113 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.