Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 10LSCL
101.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15628568
  • 121.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel ähneln Standardfläschchen mit Klappdeckel, umfassen jedoch eine zusätzliche Verschlusslasche.
Eigenschaften:
  • Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Aseptisch, luftdicht und auslaufsicher
  • Klappdeckel für einfaches Öffnen mit einer Hand
  • Unsteril
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 45 bis 296 ml
Empfohlen für:
Lebensmittel- und Getränketests, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltprobenahme, allgemeine Verpackung und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 oz., naturfarben
Naturfarben
Unsteril
100
Verschlussversieglung, Klappdeckel
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
62 mm
Polypropylen
296 ml
10 oz.
113 mm
Polypropylen-Behälter
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.