Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss, 3 oz. (89 ml), naturfarben
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss zur Wahrung der Produktkette verfügen über einen Einweg-Kettenverschluss, der die Behälter sicher und unwiderruflich verschließt.
Marke:  Thermo Scientific™ 02CC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15688498
  • 596.00 CHF / 600 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss sind mit einem einmalig verschließbaren und nur durch Zerstörung zu öffnenden Verschluss ausgestattet. Nachdem das Behältnis verschlossen ist, kann der Inhalt nicht mehr unbemerkt entnommen oder ausgetauscht werden.
Eigenschaften:
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Steriler, luftdichter, und auslaufsicherer Aufbau, Klappdeckel mit festem Gelenk
  • Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
  • Um ihn nach der Verwendung wieder zu öffnen, schneiden Sie den Kettenverschluss einfach mit einer Schere durch
  • Ideal für Transport und Aufbewahrung empfindlicher Materialien und Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5 oz. (45 ml); Naturfarben; Produktkettenverschluss
Naturfarben
Unsteril
600
Produktkette, mit Klappdeckel
Polypropylen-Behälter
28 mm
Polypropylen
45 mL
1,5 oz.
84 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.