Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 45 ml-Behälter aus Polypropylen mit Klappdeckel
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 45 ml aufklappbare Polypropylen-Behälter eignen sich ideal für den Transport von Urinproben für Arzneimittelprüfprogramme. Die Behälter verfügen über manipulationssichere und verriegelbare Dichtungen für die Probensicherheit vor und nach der Entnahme.
Marke:  Thermo Scientific™ 10153
209.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15658558
  • 273.00 CHF / 700 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 45 ml aufklappbare Polypropylen-Behälter eignen sich ideal für den Transport von Urinproben für Arzneimittelprüfprogramme. Die Behälter verfügen über manipulationssichere und verriegelbare Dichtungen für die Probensicherheit vor und nach der Entnahme.
  • Luftdicht und auslaufsicher
  • Lebensmitteltauglich, aus Polypropylen
  • Festes Deckelscharnier ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Behälter ohne Schulter und Einlagen
Empfohlen für:
Drogentests, Probennahme von Lebensmitteln und Getränken, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltproben, Wassertests, allgemeine Verpackung und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 ml-Klappdeckelfläschchen, Doppelventil
Unsteril
700
Manipulationssicher, mit Klappdeckel
Polypropylen
45 ml
1,5 oz.
Probenbehälter