Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
Marke:  Thermo Scientific™ S40126
107.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17185301
  • 117.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in Polystyrol und Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 mm Innendurchmesser x 75 mm L; Polystyrol
Polystyrol
1000
Stecker
Probenröhrchen
16 mm
15 ml
Rundboden
75 mm
Universal-Steckverschluss – M995133