Learn More
Gilson™ Kapillare PEEK™ Hochdruckschläuche
Marke:  Gilson™ 02006-51
Artikelnummer. 13043173
  • 800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Hochdruckschläuche
Blau
±0.0005 Zoll
794μ m
Kapillare PEEK™
-51 °C
Autoklavierbar
0 bis 14
Gammastrahlung, Ethylenoxid, thermisch
1.5 m
2,000 bis 5,000 psi
100 °C