Learn More
BUCHI Schmelzpunkt-Geräte: Kapillaren
Für den Einsatz mit Buchi-Schmelzpunkt-Geräten.
Marke:  BUCHI 017808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10108981
  • 45.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertiges Borosilikatglas 3.3
  • Optimierte Dicke
  • Zuverlässige Ergebnisse
  • Kompatibel mit anderen automatisierten Instrumenten oder manuellen Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt-KapillarE
BUCHI Schmelzpunktgerät
Glas
180 x 120 x 80 mm
80 mm
100 Magazine