Learn More
SymLine Capacitive Rod Sensor
Capacitive Rod Sensor is used for capacitive level measurement in combination with Safety Waste Caps.
Marke: SymLine 108277
301.05 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Housing Material: PTFE
- Thread: M12x1
- Length sensor: 70 mm with LED display
- Length cable: 2 m
- For ATEX zone 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga, output function: NAMUR, operating distance 1 - 6 mm adjustable, Switch amplifier necessary (108278)
Spezifikation
M12x1 | |
70 mm | |
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga | |
PTFE |