Learn More
Brand™ Einzeldeckel für Röhrchen 1,2 ml
Aus Polypropylen. Einzelne BRAND™ Kappen für Röhrchen in Gestell sind mit Standard-Mikrotiterplatten kompatibel und für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten geeignet.
Marke: Brand™ 781530
68.55 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Röhrchen und Gestell aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 min lang autoklavierbar (außer Polyethylenkappen)
- Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
- Größe der Röhrchen: Außendurchmesser 8.8 mm, Höhe 45 mm Ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Mikroröhrchen-Kappe | |
Polyethylen | |
Unsteril |
8,8 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
960/Packung | |
In Rack gepackte Mikroröhrchen |