missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CANT1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00124583-T02.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
CANT1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 44.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CANT1 antibody (Mfr. No. H00124583-D01P) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
NM_138793 | |
pCMV-CANT1 full-length | |
100 μl | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL CANT1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol