Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Cannabidiol
Natural cannabinoid; GPR55 antagonist, weak CB1 antagonist, CB2 inverse agonist and AMT inhibitor
259.00 CHF - 977.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol |
---|---|
CAS | 13956-29-1 |
Ziel | Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists |
Summenformel | C21H30O2 |
Reinheit | 0.99 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18094992
|
Tocris Bioscience™
1570/10 |
10 mg |
259.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18075332
|
Tocris Bioscience™
1570/50 |
50 mg |
977.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
(-)-Cannabidiol is a non-psychotropic constituent of cannabis that is anticonvulsive, antihyperalgesic and neuroprotective in vivo. GPR55 and weak CB1 antagonist (IC50 values are 0.445 and 3.35 μM), CB2 receptor inverse agonist and inhibitor of anandamide uptake (IC50 = 27.5 μM). Also inhibits FABPs and a weak agonist at TRP vanilloid receptors (EC50 = 3.5 μM).Specifications
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol | |
Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists | |
0.99 |
13956-29-1 | |
C21H30O2 |
Safety and Handling
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C