Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Cannabidiol
Natural cannabinoid; GPR55 antagonist, weak CB1 antagonist, CB2 inverse agonist and AMT inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 1570/10
202.74 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(-)-Cannabidiol is a non-psychotropic constituent of cannabis that is anticonvulsive, antihyperalgesic and neuroprotective in vivo. GPR55 and weak CB1 antagonist (IC50 values are 0.445 and 3.35 μM), CB2 receptor inverse agonist and inhibitor of anandamide uptake (IC50 = 27.5 μM). Also inhibits FABPs and a weak agonist at TRP vanilloid receptors (EC50 = 3.5 μM).Spezifikation
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol | |
10 mg | |
C21H30O2 |
13956-29-1 | |
Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists | |
0.99 |