Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Cannabidiol
Natural cannabinoid; GPR55 antagonist, weak CB1 antagonist, CB2 inverse agonist and AMT inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 1570/50
767.58 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18075332
  • 977.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
(-)-Cannabidiol is a non-psychotropic constituent of cannabis that is anticonvulsive, antihyperalgesic and neuroprotective in vivo. GPR55 and weak CB1 antagonist (IC50 values are 0.445 and 3.35 μM), CB2 receptor inverse agonist and inhibitor of anandamide uptake (IC50 = 27.5 μM). Also inhibits FABPs and a weak agonist at TRP vanilloid receptors (EC50 = 3.5 μM).
Spezifikation
Spezifikation
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
50 mg
C21H30O2
13956-29-1
Non-selective Cannabinoid Receptor Antagonists
0.99